Imprimer
2,4-Dinitrobenzenesulfonate de sodium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18493.06 A18493.14
A18493.06EA 24.1 EUR
A18493.06 A18493.14
2,4-Dinitrobenzenesulfonate de sodium ≥97%
2,4-Dinitrobenzenesulfonate de sodium
Purity: 97% CAS No.: 885-62-1 Molecular Formula: C6H3N2NaO7S Formula Weight: 270.15 Beilstein Reference: 6676807 MDL No.: MFCD00007471
Formule: C₆H₃N₂NaO₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007471
Numéro CAS: 885-62-1
EINECS: 212-943-7