Imprimer
N-Méthylpropylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16903.03 A16903.06 A16903.14
A16903.03EA 30.8 EUR
A16903.03 A16903.06 A16903.14
N-Méthylpropylamine 97%
N-Méthylpropylamine
Purity: 97% CAS No.: 627-35-0 Molecular Formula: CH3NHCH2CH2CH3 Formula Weight: 73.14 Flash Point: -1.1°(30°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 62-64° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00009361
Formule: C₄H₁₁N
Point d'ébullition: 62…64 °C
Densité: 0,713
Point d'éclair: –1,1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009361
Numéro CAS: 627-35-0
ADR: 3,II