Imprimer
Acide glyoxylique monohydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
A16058.14 A16058.22
A16058.14EA 38.6 EUR
A16058.14 A16058.22
Acide glyoxylique monohydraté ≥97%
Acide glyoxylique monohydraté
Purity: 97% CAS No.: 563-96-2 Molecular Formula: OHCCO2H.H2O Formula Weight: 92.06 (74.04anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 969535 Merck Reference: 14,4511 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149497
Formule: C₂H₂O₃·1H₂O
MW: 92.05 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006958
Numéro CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
ONU: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,4511