Imprimer
Tétraacétate de plomb 96% (poids sec) stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: Moistured with glacial acetic acid 5-10%
A15551.0B A15551.18 A15551.22 A15551.30
A15551.0BEA 306 EUR
A15551.0B A15551.18 A15551.22 A15551.30
Tétraacétate de plomb 96% (poids sec) stabilisé
Tétraacétate de plomb
Purity: 96%
CAS No.: 546-67-8
Molecular Formula: C8H12O8Pb
Formula Weight: 443.37
Melting Point: 175°
Beilstein Reference: 3595640
Merck Reference: 14,5423
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00008693
Formule: (H₃CCOO)₄Pb
Point de fusion: 175 °C
Densité: 2.28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008693
Numéro CAS: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5423