Imprimer
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
A14603.0E A14603.22 A14603.36
A14603.0EEA 312 EUR
A14603.0E A14603.22 A14603.36
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥97%
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione
Purity: 97% CAS No.: 118-48-9 Molecular Formula: C8H5NO3 Formula Weight: 163.13 Flash Point: 308°(586°F) Melting Point: ca 237° dec. Beilstein Reference: 136786 MDL No.: MFCD00006700
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163.13 g/mol
Point de fusion: ∼ 237 °C (déc.)
Densité: 1.520
Point d'éclair: 308 °C (586 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006700
Numéro CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0