Dichlorure d'éthylenediammonium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethylenediamine dihydrochloride
A13563.0E
A13563.22
A13563.36
A13563.0EEA
440
EUR
A13563.0E
A13563.22
A13563.36
Dichlorure d'éthylenediammonium 98%
Dichlorure d'éthylenediammonium
Purity: 98%
CAS No.: 333-18-6
Molecular Formula: HCl.H2NCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 133.02
Melting Point:
Formule:
C₂H₁₀Cl₂N₂ MW: 133.02 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012524 Numéro CAS: 333-18-6 EINECS: 206-369-6 |