Imprimer
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
A12718.0E A12718.22 A12718.36
A12718.0EEA 200 EUR
A12718.0E A12718.22 A12718.36
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne ≥98%
1,3-Dichloro-5,5-diméthylhydantoïne
Purity: 98% CAS No.: 118-52-5 Molecular Formula: C5H6Cl2N2O2 Formula Weight: 197.02 Flash Point: 174°(345°F) Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 146013 Merck Reference: 14,3065 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003190
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂
MW: 197.02 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Densité: 1.500
Point d'éclair: 174 °C (345 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003190
Numéro CAS: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
ONU: 3085
ADR: 5.1 II