Imprimer
1,1'-Diméthylferrocène 97
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A12175.03 A12175.06 A12175.14
A12175.03EA 28.6 EUR
A12175.03 A12175.06 A12175.14
1,1'-Diméthylferrocène 97
1,1'-Diméthylferrocène
Purity: 97% CAS No.: 1291-47-0 Molecular Formula: C12H14Fe Formula Weight: 214.09 Flash Point: 108°(226°F) Melting Point: 36-41° MDL No.: MFCD00001425
Formule: C₁₂H₁₄Fe
MW: 214.09 g/mol
Point de fusion: 36…41 °C
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001425
Numéro CAS: 1291-47-0
EINECS: 215-067-3