Imprimer
Bis(triméthylsilyl)acetylene ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11960.09 A11960.18 A11960.30
A11960.09EA 64.7 EUR
A11960.09 A11960.18 A11960.30
Bis(triméthylsilyl)acetylene ≥99%
Bis(triméthylsilyl)acetylene
Purity: 99% CAS No.: 14630-40-1 Molecular Formula: C8H18Si2 Formula Weight: 170.40 Flash Point: 2°(35°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: 20-24° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 906870 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008276
Formule: C₈H₁₈Si₂
Point d'ébullition: 134…136 °C
Point de fusion: 20…24 °C
Densité: 0.770
Point d'éclair: 2 °C (35 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008276
Numéro CAS: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
ADR: 3,III