Imprimer
3-Oxoglutarate de diéthyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10933.18 A10933.30
A10933.18EA 69.6 EUR
A10933.18 A10933.30
3-Oxoglutarate de diéthyle 96%
3-Oxoglutarate de diéthyle
Purity: 96% CAS No.: 105-50-0 Molecular Formula: C9H14O5 Formula Weight: 202.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 134-135°/10mm Beilstein Reference: 640146 MDL No.: MFCD00009200
Formule: C₉H₁₄O₅
Point d'ébullition: 134…135 °C (10 mmHg)
Densité: 1.113
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Numéro MDL: MFCD00009200
Numéro CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2