Imprimer
Ammonium sulfite monohydraté 92
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
17996.A1 17996.A7
17996.A1EA 58.6 EUR
17996.A1 17996.A7
Ammonium sulfite monohydraté 92
Ammonium sulfite monohydraté
Purity: 92% min CAS No.: 7783-11-1 Molecular Formula: H8N2O3S.H2O Formula Weight: 134.15 (116.14anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.41 Refractive Index: 1.5150 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Melting Point: 60-70° dec. Merck Reference: 14,557 MDL No.: MFCD00066094
Formule: H₈N₂O₃S·1H₂O
MW: 134.16 g/mol
Point de fusion: 60…70 °C (déc.)
Densité: 1.41
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066094
Numéro CAS: 7783-11-1
EINECS: 233-484-9