Imprimer
Acide phosphinique 50% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
14142.18 14142.36 14142.57
14142.18EA 57.5 EUR
14142.18 14142.36 14142.57
Acide phosphinique 50% (p/p) en solution aqueuse
Acide phosphinique
CAS No.: 6303-21-5 Molecular Formula: H3O2P Formula Weight: 66.00 Physical Form: Liquid Density: 1.225 Appearance: Colourless Odour: Pungent UN No.: 3264 MDL No.: MFCD02183592
Formule: H₃O₂P
MW: 66 g/mol
Densité: 1.225
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183592
Numéro CAS: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
ONU: 3264
ADR: 8 II