Imprimer
Palladium 5% sur barium carbonate, en poudre, réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
11721.06 11721.14 11721.22
11721.06EA 0 EUR
11721.06 11721.14 11721.22
Palladium 5% sur barium carbonate, en poudre, réduit
Palladium
Odour: Odourless UN No.: 1564 MDL No.: MFCD03427451
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 1564
ADR: ,