Imprimer
3,6,9,12-Tétraoxotridécanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: mPEG4-OH, 2,5,8,11-Tetraoxatridecan-13-ol
420350050 420350250
ACRO420350050EA 85 EUR
ACRO420350050 ACRO420350250
3,6,9,12-Tétraoxotridécanol 98%
3,6,9,12-Tétraoxotridécanol
Formule: C₉H₂₀O₅
Point d'ébullition: 158…160 °C (5 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041756
Numéro CAS: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %