Imprimer
3-Oxoglutarate de diéthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
325630500 325632500
ACRO325630500EA 63.3 EUR
ACRO325630500 ACRO325632500
3-Oxoglutarate de diéthyle 95%
3-Oxoglutarate de diéthyle
Formule: C₉H₁₄O₅
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009200
Numéro CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %