Imprimer
(R)-(+)-Oxyde de styrène 95%, 95% ee
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-Styrene oxide, (R)-Styrene oxide
240550050 240550010 240550250
ACRO240550050EA 102 EUR
ACRO240550050 ACRO240550010 ACRO240550250
(R)-(+)-Oxyde de styrène 95%, 95% ee
(R)-(+)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 192…195 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.053 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066210
Numéro CAS: 20780-53-4
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥94 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (neat)