Imprimer
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
221871000 221870250
ACRO221871000EA 131 EUR
ACRO221871000 ACRO221870250
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane 97% stabilisé
2-Bromo-1,1-diméthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 148…150 °C (760 mmHg)
Densité: 1,43 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000213
Numéro CAS: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % potassium carbonate