Imprimer
Palladium (5% Pd) on activated carbon hydrogenation catalyst, unreduced
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
195020100 195021000 195025000
ACRO195020100EA 175 EUR
ACRO195020100 ACRO195021000 ACRO195025000
Palladium (5% Pd) on activated carbon hydrogenation catalyst, unreduced
Palladium
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 3178
ADR: 4.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Assay 4.8 to 5.2 % (Pd) On dry basis
Loss on drying ≤3 % (120°C)