Imprimer
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Zirconocene dichloride
187920050 187920250 187921000
ACRO187920050EA 48.5 EUR
ACRO187920050 ACRO187920250 ACRO187921000
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride 98+%
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
Point de fusion: 242…245 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003726
Numéro CAS: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 245 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %