Imprimer
Dichlorure d'éthylenediammonium 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethylenediamine dihydrochloride
187651000 187655000 187650025
ACRO187651000EA 37 EUR
ACRO187651000 ACRO187655000 ACRO187650025
Dichlorure d'éthylenediammonium 98+%
Dichlorure d'éthylenediammonium
Formule: C₂H₁₀Cl₂N₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012524
Numéro CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.9 to 5 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %