Imprimer
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
160610250 160611000 160615000 160610025
ACRO160610250EA 46.9 EUR
ACRO160610250 ACRO160611000 ACRO160615000 ACRO160610025
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene 98+%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene
Formule: C₉H₁₆N₂
Point d'ébullition: 261 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.019 g/cm³
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006930
Numéro CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %