Imprimer
Éther diglycidique du 1,4-butanediol 60%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Araldite RD-2, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane
154315000 154310025
ACRO154315000EA 248 EUR
ACRO154315000 ACRO154310025
Éther diglycidique du 1,4-butanediol 60%, grade Technique
Éther diglycidique du 1,4-butanediol
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (760 mmHg)
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005146
Numéro CAS: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure