Imprimer
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium 98.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
149060010 149062500 149060051
ACRO149060010EA 77.2 EUR
ACRO149060010 ACRO149062500 ACRO149060051
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium 98.5%
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium
Formule: C₂H₈N₄O₃
MW: 136.11 g/mol
Point de fusion: 125 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012949
Numéro CAS: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %