Imprimer
DL-α-Phénylglycine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dl-A-Aminophenylacetic Acid, H-DL-Phg-OH, DL-2-Phenylglycine
130641000 130645000
ACRO130641000EA 29.2 EUR
ACRO130641000 ACRO130645000
DL-α-Phénylglycine 99%
DL-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 290 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064402
Numéro CAS: 2835-06-5
EINECS: 220-608-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Appearance of solution (5% in 1N HCl) clear colorless to slightly yellow
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 200 nm A: ≤0.010
Gradient analysis Passes test
Absorbance Passes test
KMnO4-reducing substance passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1