Imprimer
Dichlorophosphate de phényle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
130480250 130481000
ACRO130480250EA 37.7 EUR
ACRO130480250 ACRO130481000
Dichlorophosphate de phényle 99%
Dichlorophosphate de phényle
Formule: C₆H₅Cl₂O₂P
Point d'ébullition: 241…243 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,412 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002067
Numéro CAS: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %