Imprimer
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
122481000 122485000
ACRO122481000EA 27.6 EUR
ACRO122481000 ACRO122485000
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione 98%
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163.13 g/mol
Point de fusion: 243 °C (déc.)
Point d'éclair: 308 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006700
Numéro CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥94 %