Imprimer
Pyridine-2-carboxylate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
118860250 118861000
ACRO118860250EA 60.4 EUR
ACRO118860250 ACRO118861000
Pyridine-2-carboxylate d'éthyle 99%
Pyridine-2-carboxylate d'éthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006292
Numéro CAS: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %