Imprimer
Éthoxyméthylenemalononitrile 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
117921000 117925000
ACRO117921000EA 104 EUR
ACRO117921000 ACRO117925000
Éthoxyméthylenemalononitrile 98%
Éthoxyméthylenemalononitrile
Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 160 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 63…69 °C
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001854
Numéro CAS: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %