Imprimer
Phosphorochloridate de diphényle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Diphenyl phosphorochloridate
117240250 117241000 117245000
ACRO117240250EA 31.2 EUR
ACRO117240250 ACRO117241000 ACRO117245000
Phosphorochloridate de diphényle 98%
Phosphorochloridate de diphényle
Formule: C₁₂H₁₀ClO₃P
Point d'ébullition: 314…316 °C (272 mmHg)
Densité: 1.29 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003030
Numéro CAS: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5485 to 1.5505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene Passes test