Imprimer
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
115900010 115902500 115900025 115900050
ACRO115900010EA 45.5 EUR
ACRO115900010 ACRO115902500 ACRO115900025 ACRO115900050
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine 99%
N,N-Diméthyl-1,3-propanediamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008216
Numéro CAS: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
ONU: 2734
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %