Imprimer
3-Oxoglutarate de diméthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
115700250 115701000 115705000
ACRO115700250EA 38.4 EUR
ACRO115700250 ACRO115701000 ACRO115705000
3-Oxoglutarate de diméthyle 97%
3-Oxoglutarate de diméthyle
Formule: C₇H₁₀O₅
Point d'ébullition: 237…241 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1,18 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008462
Numéro CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Visual transition interval pH 9.0 (blue)