Imprimer
Diallylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
112040010 112042500
ACRO112040010EA 150 EUR
ACRO112040010 ACRO112042500
Diallylamine 97%
Diallylamine
Formule: C₆H₁₁N
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0.789 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008642
Numéro CAS: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
ONU: 2359
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA