Imprimer
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cystaminium dichloride, 2,2′-Diaminodiethyl disulphide dihydrochloride, 2,2'-Disulphanediyldiethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulphide dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride, Cystamine (dihydrochloride), {2-[(2-Aminoethyl)disulphanyl]ethyl}amine dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride
111770250 111771000 111775000
ACRO111770250EA 43.1 EUR
ACRO111770250 ACRO111771000 ACRO111775000
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) 97%
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium)
Formule: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
MW: 225.20 g/mol
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012905
Numéro CAS: 56-17-7
EINECS: 200-260-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Additional info oxalic acid: < 0.05%