Imprimer

Peroxyde de calcium

Fournisseur: LOHMANN

287762.9025 287762.9050
LOHM287762.9025EA 0 EUR
LOHM287762.9025 LOHM287762.9050
Peroxyde de calcium
Peroxyde de calcium
Formule: CaO₂
MW: 72.08 g/mol
Point de fusion: 692
Densité: 2.919…2.921 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00015988
Numéro CAS: 1305-79-9
EINECS: 215-139-4
ONU: 1457
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,01736

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR