Imprimer
Peroxyde de calcium 65%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
21157.22 21157.36
21157.22EA 76.7 EUR
21157.22 21157.36
Peroxyde de calcium 65%
Peroxyde de calcium
CAS No.: 1305-79-9 Molecular Formula: CaO2 Formula Weight: 72.08 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless Merck Reference: 14,1689 UN No.: 1457 MDL No.: MFCD00015988
Rubber stabilizer
Formule: CaO₂
MW: 72.08 g/mol
Point de fusion: 692
Densité: 2.919…2.921 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015988
Numéro CAS: 1305-79-9
EINECS: 215-139-4
ONU: 1457
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,01736