Imprimer
Nitrate de strontium ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Packaged under argon.
43193.22 43193.14
43193.22EA 888 EUR
43193.22 43193.14
Nitrate de strontium ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Nitrate de strontium
Purity: 99.999% CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
Formule: Sr(NO₃)₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 570 °C
Densité: 2.990
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011248
Numéro CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
ONU: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8845