Imprimer
Nitrate de strontium 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
222560010 222562500
ACRO222560010EA 115 EUR
ACRO222560010 ACRO222562500
Nitrate de strontium 99+% pour analyses
Nitrate de strontium
Formule: Sr(NO₃)₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 570 °C
Densité: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011248
Numéro CAS: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
ONU: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm