Imprimer
Billes de verre
Fournisseur: MARIENFELD
4901003 4901006 4901001 4901002 4901004 4901005
MARI4901003EA 18.7 EUR
MARI4901003 MARI4901006 MARI4901001 MARI4901002 MARI4901004 MARI4901005
Billes de verre
Perles Billes de verre
En verre sodo-calcique.
  • Solide
  • Polies
Les billes de verre sont utilisées pour le mélange ou le broyage. Plus les billes sont petites et plus elles sont nombreuses, plus le mélange ou le broyage est intense.
Conditionnement: Dans un sachet en polyéthylène de 500 g ou de 1000 g chacun.