Imprimer
Magnésium chlorure, anhydre ≥98%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
J364-100GEA 149 EUR
J364-100G J364-1KG J364-500G
Magnésium chlorure, anhydre ≥98%, Haute Pureté
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Point d'ébullition: 1412
Point de fusion: 715
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%