Imprimer
Baryum chlorure, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ100
1.01716.0050 1.01716.0500
1.01716.0050EA 191 EUR
1.01716.0050 1.01716.0500
Baryum chlorure, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Point d'ébullition: 1560
Point de fusion: ∼963 °C
Densité: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
ONU: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 963 °C
Molar Mass 208.23 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 1560 °C
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials