Imprimer
Colonnes capillaires, BP10
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
054253 054268 054280 054256 054259 054270 054283
568-0374EA 653 EUR
568-0374 568-0386 568-0390 568-0377 568-0380 568-0388 568-0392
Colonnes capillaires, BP10
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes conviennent aux analyses environnementales (méthodes EPA 608 et 8081), aux pesticides/herbicides, aux substances illicites, aux produits pharmaceutiques.
Cyanopropylphényl-polysiloxane à 14%
Température max. : diamètre interne de 0,22 - 0,32 mm –20 °C...+280/300 °C ; diamètre interne de 0,53 mm –20 °C...+260/280 °C
Peuvent remplacer : DB-1701, Rtx-1701, SPB-7, HP-1701, CP-Sil 19CB, 007-1701, PE-1701, SP-1701