Imprimer
Hexafluorosilicate de lithium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
39332.06 39332.14
39332.06EA 67 EUR
39332.06 39332.14
Hexafluorosilicate de lithium
Hexafluorosilicate de lithium
CAS No.: 17347-95-4 Molecular Formula: Li2SiF6 Formula Weight: 155.96 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2856 MDL No.: MFCD00049473
Formule: F₆Li₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049473
Numéro CAS: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
ONU: 2856
ADR: 6.1,III