Imprimer
Colonnes capillaires, BPX90
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
054570 054580 054583 054590 054596
558-0347EA 515 EUR
558-0347 558-0348 558-0351 558-0349 568-0416
Colonnes capillaires, BPX90
Colonnes pour chromatographie
Idéales pour la séparation rapide des parfums, molécules aromatiques, produits pétrochimiques, pesticides, PCB et isomères des esters méthyliques d'acides gras (FAME).
Cyanopropyl-polysilphénylène-siloxane à 90%
Température max. : 80 à 280 °C
Peuvent remplacer : convient uniquement à SGE.