Imprimer
Acide sulfurique 98% ≥98%, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
1.12080.1000EA 64.8 EUR
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
Acide sulfurique 98% ≥98%, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)