Imprimer
Acide sulfurique 98% ≥98% pour le dosage de l'azote, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00748.0500 1.00748.2500
1.00748.0500EA 59.4 EUR
1.00748.0500 1.00748.2500
Acide sulfurique 98% ≥98% pour le dosage de l'azote, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (alkalimetric) ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N) ≤ 1 ppm
Residue on ignition ≤ 2 ppm