Sodium sulfate, anhydre 99+%, granuleux ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
354250010
354250025
354250100
ACRO354250010EA
46.8
EUR
ACRO354250010
ACRO354250025
ACRO354250100
Sodium sulfate, anhydre 99+%, granuleux ACS
Sodium sulfate
Formule:
Na₂SO₄ Point d'ébullition: >1700 °C (760 mmHg) Point de fusion: 884 °C Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003504 Numéro CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Granules |
pH | 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Loss on ignition | ≤0.5 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤5 ppm |