Sodium sulfate, anhydre 99+%, en poudre pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
218755000
218750025
218750100
ACRO218755000EA
27.8
EUR
ACRO218755000
ACRO218750025
ACRO218750100
Sodium sulfate, anhydre 99+%, en poudre pour analyses
Sodium sulfate
Formule:
Na₂SO₄ Point d'ébullition: >1700 °C (760 mmHg) Point de fusion: 884 °C Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003504 Numéro CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
pH | 5 to 8 (5 % at 20°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Loss on ignition | ≤0.5 % (800°C) |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |