Imprimer
Lithium sulfate, anhydre ≥99.7% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
13404.30 13404.A1 13404.A7
13404.30EA 79.8 EUR
13404.30 13404.A1 13404.A7
Lithium sulfate, anhydre ≥99.7% (base métaux)
Lithium sulfate
Purity: 99.7% CAS No.: 10377-48-7 Molecular Formula: Li2SO4 Formula Weight: 109.94 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 2.22 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00011086
Formule: Li₂O₄S
Point d'ébullition: 1377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 845 °C
Densité: 2,22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011086
Numéro CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541