Imprimer
Sodium sulfite 95.0-100.5%, purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
28126.297EA 32.6 EUR
28126.297 28126.366 28126.460
Sodium sulfite 95.0-100.5%, purifié
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Point de fusion: > 500 °C
Densité: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm