Imprimer
Sodium sulfite, anhydre 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
424430010 424430025 424432500
ACRO424430010EA 60.5 EUR
ACRO424430010 ACRO424430025 ACRO424432500
Sodium sulfite, anhydre 98+% ACS
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
Point de fusion: >500 °C (déc.)
Densité: 2,63 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Free acid Passes test
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Titrable free base ≤0.03 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %